Tisk…
4-bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carbonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carbonitrile
OR110567-1G OR110567-250MG
APOSOR110567-1GEA 3310 CZK
APOSOR110567-1G APOSOR110567-250MG
4-bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carbonitrile
4-bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carbonitrile
Vzorec: C₅H₄BrN₃
MW: 186,012 g/mol
Bod tání: 103…107 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00103545
CAS číslo: 287922-71-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III