Tisk…
6-Bromo-2H-chromene-3-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR110565-1G OR110565-5G OR110565-250MG
APOSOR110565-1GEA 3740 CZK
APOSOR110565-1G APOSOR110565-5G APOSOR110565-250MG
6-Bromo-2H-chromene-3-carboxylic acid
6-Bromo-2H-chromene-3-carboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₇BrO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04035698
CAS číslo: 380607-15-8