Tisk…

2-Amino-4-(4-cyanophenyl)thiazole

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 4-(2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)benzonitrile

OR110560-1G OR110560-5G OR110560-10G
APOSOR110560-1GEA 3910 CZK
APOSOR110560-1G APOSOR110560-5G APOSOR110560-10G
2-Amino-4-(4-cyanophenyl)thiazole
2-Amino-4-(4-cyanophenyl)thiazole
Vzorec: C₁₀H₇N₃S
MW: 201,25 g/mol
Bod tání: 257…268 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03407828
CAS číslo: 436151-85-8

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR