Tisk…
2-(2-Chlorophenyl)glycine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR11056-100G OR11056-25G
APOSOR11056-100GEA 705 CZK
APOSOR11056-100G APOSOR11056-25G
2-(2-Chlorophenyl)glycine
2-(2-Chlorophenyl)glycine
Vzorec: C₈H₈ClNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00049324
CAS číslo: 88744-36-9