Tisk…
tert-Butyl-4-[2-(4-formylphenoxy)ethyl]piperazine-1-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR110559-1G OR110559-5G
APOSOR110559-1GEA 7050 CZK
APOSOR110559-1G APOSOR110559-5G
tert-Butyl-4-[2-(4-formylphenoxy)ethyl]piperazine-1-carboxylate
tert-Butyl-4-[2-(4-formylphenoxy)ethyl]piperazine-1-carboxylate
Vzorec: C₁₈H₂₆N₂O₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11042248
CAS číslo: 1086378-39-3