Tisk…

3-Ethyl-4-methyl-3-pyrrolin-2-one

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 3-Ethyl-4-methyl-2,5-dihydro-1H-pyrrol-2-one, 1,5-Dihydro-3-ethyl-4-methyl-2H-pyrrol-2-one

OR11055-100G
APOSOR11055-100GEA 2280 CZK
APOSOR11055-100G
3-Ethyl-4-methyl-3-pyrrolin-2-one
3-Ethyl-4-methyl-3-pyrrolin-2-one
Vzorec: C₇H₁₁NO
MW: 125,17 g/mol
Bod tání: 100…104 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00173861
CAS číslo: 766-36-9

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR