Tisk…
2-Chloro-5-methyl-3-nitropyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Chloro-3-nitro-5-picoline
OR11054-100G OR11054-25G OR11054-5G
APOSOR11054-100GEA 3230 CZK
APOSOR11054-100G APOSOR11054-25G APOSOR11054-5G
2-Chloro-5-methyl-3-nitropyridine 97%
2-Chloro-5-methyl-3-nitropyridine
Vzorec: C₆H₅ClN₂O₂
MW: 172.57
Bod tání: 46…48 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02070020
CAS číslo: 23056-40-8
UN: 2811
ADR: 6.1 III