Tisk…

3',4'-Dimethoxyacetophenone

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 1-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethan-1-one, 3,4-Dimethoxyacetophenone, 1-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethanone

OR11051-500G
APOSOR11051-500GEA 3610 CZK
APOSOR11051-500G
3',4'-Dimethoxyacetophenone
3',4'-Dimethoxyacetophenone
Vzorec: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180,2 g/mol
Bod varu: 286…288 °C
Bod tání: 49…51 °C
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008737
CAS číslo: 1131-62-0
EINECS: 214-468-0

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR