Tisk…
2-(4-Methylphenoxy)benzenecarbaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(4-Methylphenoxy)benzaldehyde
OR110497-1G OR110497-5G
APOSOR110497-1GEA 3540 CZK
APOSOR110497-1G APOSOR110497-5G
2-(4-Methylphenoxy)benzenecarbaldehyde
2-(4-Methylphenoxy)benzenecarbaldehyde
Vzorec: C₁₄H₁₂O₂
MW: 212,25 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01568738
CAS číslo: 19434-35-6