Tisk…
2-[4-(tert-Butyl)phenoxy]benzenecarbaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR110496-1G OR110496-5G
APOSOR110496-1GEA 3540 CZK
APOSOR110496-1G APOSOR110496-5G
2-[4-(tert-Butyl)phenoxy]benzenecarbaldehyde
2-[4-(tert-Butyl)phenoxy]benzenecarbaldehyde
Vzorec: C₁₇H₁₈O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01568764
CAS číslo: 181297-82-5