Tisk…
4-(4-Bromophenoxy)benzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(4-Bromo-phenoxy)benzaldehyde
OR110490-1G OR110490-5G
APOSOR110490-1GEA 1820 CZK
APOSOR110490-1G APOSOR110490-5G
4-(4-Bromophenoxy)benzaldehyde
4-(4-Bromophenoxy)benzaldehyde
Vzorec: C₁₃H₉BrO₂
MW: 277,12 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08276811
CAS číslo: 69240-56-8