3-Propoxybenzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
OR110480-1G
OR110480-5G
APOSOR110480-1GEA
3380
CZK
APOSOR110480-1G
APOSOR110480-5G
3-Propoxybenzaldehyde
3-Propoxybenzaldehyde
Vzorec:
C₁₀H₁₂O₂ MW: 164.2 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01993679 CAS číslo: 67698-61-7 |