Tisk…
Methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 1H-pyrazole-3-carboxylate
OR110467-25G OR110467-10G
APOSOR110467-25GEA 910 CZK
APOSOR110467-25G APOSOR110467-10G
Methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate 98%
Methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Vzorec: C₅H₆N₂O₂
MW: 126,11 g/mol
Bod tání: 141…143 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00649381
CAS číslo: 15366-34-4