3-Bromo-5-chloro-2-hydroxybenzyl alcohol
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR110463-1G
OR110463-250MG
OR110463-5G
APOSOR110463-1GEA
2820
CZK
APOSOR110463-1G
APOSOR110463-250MG
APOSOR110463-5G
3-Bromo-5-chloro-2-hydroxybenzyl alcohol
3-Bromo-5-chloro-2-hydroxybenzyl alcohol
Vzorec:
C₇H₆BrClO₂ Bod tání: 64…66 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06202648 CAS číslo: 116795-47-2 |