Tisk…
7-Bromo-5-methylbenzo[b]furan
Dodavatel: Apollo Scientific
OR110462-1G OR110462-250MG OR110462-5G
APOSOR110462-1GEA 5200 CZK
APOSOR110462-1G APOSOR110462-250MG APOSOR110462-5G
7-Bromo-5-methylbenzo[b]furan
7-Bromo-5-methylbenzo[b]furan
Vzorec: C₉H₇BrO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11877828
CAS číslo: 35700-48-2