Tisk…
Methyl [4-(3-oxobutyl)phenoxy]acetate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR110461-1G OR110461-5G
APOSOR110461-1GEA 2480 CZK
APOSOR110461-1G APOSOR110461-5G
Methyl [4-(3-oxobutyl)phenoxy]acetate
Methyl [4-(3-oxobutyl)phenoxy]acetate
Vzorec: C₁₃H₁₆O₄
MW: 236.27 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09933374
CAS číslo: 78069-49-5