Tisk…
3-Methyl-5-(2-thienyl)-1H-pyrazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR110456-1G OR110456-5G
APOSOR110456-1GEA 2650 CZK
APOSOR110456-1G APOSOR110456-5G
3-Methyl-5-(2-thienyl)-1H-pyrazole
3-Methyl-5-(2-thienyl)-1H-pyrazole
Vzorec: C₈H₈N₂S
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00514532
CAS číslo: 31618-80-1