Tisk…
3-(Dimethylamino)-1-(2-thienyl)-2-buten-1-one
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR110455-1G OR110455-5G
APOSOR110455-1GEA 2570 CZK
APOSOR110455-1G APOSOR110455-5G
3-(Dimethylamino)-1-(2-thienyl)-2-buten-1-one
3-(Dimethylamino)-1-(2-thienyl)-2-buten-1-one
Vzorec: C₁₀H₁₃NOS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03791167
CAS číslo: 112677-16-4