Tisk…
5-Hydroxy-1-indanone 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR11045-5G OR11045-10G OR11045-1G
APOSOR11045-5GEA 910 CZK
APOSOR11045-5G APOSOR11045-10G APOSOR11045-1G
5-Hydroxy-1-indanone 97%
5-Hydroxy-1-indanone
Vzorec: C9H8O2
Bod tání: 185…188 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00857527
CAS číslo: 3470-49-3