Tisk…
2-Amino-5-chloroquinazoline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Chloroquinazolin-2-amine
OR110444-10G OR110444-1G OR110444-5G
APOSOR110444-10GEA 8040 CZK
APOSOR110444-10G APOSOR110444-1G APOSOR110444-5G
2-Amino-5-chloroquinazoline
2-Amino-5-chloroquinazoline
Vzorec: C₈H₆ClN₃
Bod tání: 249…252 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00974335
CAS číslo: 190273-70-2