Tisk…
5-Methoxy-1-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Methoxy-1-methylindole-3-carboxaldehyde
OR110442-1G OR110442-5G
APOSOR110442-1GEA 1910 CZK
APOSOR110442-1G APOSOR110442-5G
5-Methoxy-1-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
5-Methoxy-1-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Vzorec: C₁₁H₁₁NO₂
MW: 189,214 g/mol
Bod tání: 126…129 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01578324
CAS číslo: 39974-94-2