Tisk…
6-Amino-5-chloronicotinic acid, technická kvalita
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR110434-1G
APOSOR110434-1GEA 7050 CZK
APOSOR110434-1G
6-Amino-5-chloronicotinic acid, technická kvalita
6-Amino-5-chloronicotinic acid
Vzorec: C₆H₅ClN₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11132184
CAS číslo: 41668-11-5