Tisk…

2',4'-Dimethylacetanilide

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: N-(2,4-Dimethylphenyl)acetamide

OR110433-5G OR110433-25G
APOSOR110433-5GEA 2690 CZK
APOSOR110433-5G APOSOR110433-25G
2',4'-Dimethylacetanilide
2',4'-Dimethylacetanilide
Vzorec: C₁₀H₁₃NO
MW: 163,22 g/mol
Bod tání: 129…131 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00026125
CAS číslo: 2050-43-3
EINECS: 218-088-6

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR