Tisk…
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-1-one (α-tetralone)
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR11043-100G OR11043-25G
APOSOR11043-100GEA 744 CZK
APOSOR11043-100G APOSOR11043-25G
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-1-one (α-tetralone)
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-1-one (α-tetralone)
Vzorec: C₁₀H₁₀O
Bod varu: 127 °C
Bod tání: 2 °C
Hustota: 1,096 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 129 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001688
CAS číslo: 529-34-0