Tisk…

Ethyl-3-Amino-2-methylbenzoate

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR110425-1G OR110425-25G OR110425-5G
APOSOR110425-1GEA 622 CZK
APOSOR110425-1G APOSOR110425-25G APOSOR110425-5G
Ethyl-3-Amino-2-methylbenzoate
Ethyl-3-Amino-2-methylbenzoate
Vzorec: C₁₀H₁₃NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00957246
CAS číslo: 57414-85-4

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR