Methyl-4-(hydroxymethyl)benzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR110419-10G
OR110419-5G
OR110419-25G
OR110419-100G
APOSOR110419-10GEA
705
CZK
APOSOR110419-10G
APOSOR110419-5G
APOSOR110419-25G
APOSOR110419-100G
Methyl-4-(hydroxymethyl)benzoate
Methyl-4-(hydroxymethyl)benzoate
Vzorec:
C₉H₁₀O₃ Bod tání: 46…50 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009984 CAS číslo: 6908-41-4 |