2-(4-Bromophenyl)-5-methyl-1,3,4-oxadiazole
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR110415-1G
OR110415-10G
OR110415-5G
APOSOR110415-1GEA
4570
CZK
APOSOR110415-1G
APOSOR110415-10G
APOSOR110415-5G
2-(4-Bromophenyl)-5-methyl-1,3,4-oxadiazole
2-(4-Bromophenyl)-5-methyl-1,3,4-oxadiazole
Vzorec:
C₉H₇BrN₂O Bod tání: 107…110 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00491620 CAS číslo: 41421-03-8 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...