Tisk…
Ethyl pyrazine-2-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR110404-1G OR110404-5G OR110404-250MG
APOSOR110404-1GEA 1080 CZK
APOSOR110404-1G APOSOR110404-5G APOSOR110404-250MG
Ethyl pyrazine-2-carboxylate
Ethyl pyrazine-2-carboxylate
Vzorec: C₇H₈N₂O₂
Bod varu: 120 °C/6mmHg
Bod tání: 49…52 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00792887
CAS číslo: 6924-68-1