Tisk…
Methyl 6-hydroxy-5-iodonicotinate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 6-hydroxy-5-iodopyridine-3-carboxylate, 2-Hydroxy-3-iodo-5-(methoxycarbonyl)pyridine
OR110402-1G OR110402-250MG OR110402-5G
APOSOR110402-1GEA 870 CZK
APOSOR110402-1G APOSOR110402-250MG APOSOR110402-5G
Methyl 6-hydroxy-5-iodonicotinate
Methyl 6-hydroxy-5-iodonicotinate
Vzorec: C₇H₆INO₃
MW: 279,04 g/mol
Bod tání: 203…204 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD17168292
CAS číslo: 885950-46-9