Tisk…
4-Iodo-3,5-xylenol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Hydroxy-2-iodo-3-xylene, 3,5-Dimethyl-4-iodophenol, 4-Iodo-3,5-dimethylphenol
OR1104-1G OR1104-5G OR1104-25G
APOSOR1104-1GEA 744 CZK
APOSOR1104-1G APOSOR1104-5G APOSOR1104-25G
4-Iodo-3,5-xylenol
4-Iodo-3,5-xylenol
Vzorec: C₈H₉IO
MW: 248.06
Bod tání: 129…130 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00174284
CAS číslo: 80826-86-4