Tisk…
Methyl-5-chloro-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridinecarboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR110393-1G OR110393-5G
APOSOR110393-1GEA 3740 CZK
APOSOR110393-1G APOSOR110393-5G
Methyl-5-chloro-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridinecarboxylate
Methyl-5-chloro-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridinecarboxylate
Vzorec: C₇H₆ClNO₃
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03844853
CAS číslo: 316166-47-9