Tisk…
Methyl-4-hydroxy-3-nitrobenzoate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 4-hydroxy-3-nitrobenzoate
OR110386-100G
APOSOR110386-100GEA 3440 CZK
APOSOR110386-100G
Methyl-4-hydroxy-3-nitrobenzoate 98%
Methyl-4-hydroxy-3-nitrobenzoate
Vzorec: C₈H₇NO₅
MW: 197,15 g/mol
Bod tání: 73…77 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00014695
CAS číslo: 99-42-3