Tisk…
Ethyl-4-hydroxy-3-nitrobenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR110385-10G OR110385-5G
APOSOR110385-10GEA 2280 CZK
APOSOR110385-10G APOSOR110385-5G
Ethyl-4-hydroxy-3-nitrobenzoate
Ethyl-4-hydroxy-3-nitrobenzoate
Vzorec: C₉H₉NO₅
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00016999
CAS číslo: 19013-10-6