Tisk…

4-Bromo-3,5-dihydroxybenzoic acid 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR11038-100G OR11038-500G OR11038-250G
APOSOR11038-100GEA 4570 CZK
APOSOR11038-100G APOSOR11038-500G APOSOR11038-250G
4-Bromo-3,5-dihydroxybenzoic acid 98%
4-Bromo-3,5-dihydroxybenzoic acid
Vzorec: C₇H₅BrO₄
MW: 233.02
Bod tání: 268…276 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002513
CAS číslo: 16534-12-6
EINECS: 240-606-4

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR