Tisk…
6-Chloro-2-methyl-4-pyrimidinol
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR110379-1G OR110379-5G
APOSOR110379-1GEA 3940 CZK
APOSOR110379-1G APOSOR110379-5G
6-Chloro-2-methyl-4-pyrimidinol
6-Chloro-2-methyl-4-pyrimidinol
Vzorec: C₅H₅ClN₂O
Bod tání: 206…211 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00030773
CAS číslo: 17551-52-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III