Tisk…
2-Amino-5-chloro-3-iodopyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR110378-5G OR110378-10G OR110378-25G
APOSOR110378-5GEA 2780 CZK
APOSOR110378-5G APOSOR110378-10G APOSOR110378-25G
2-Amino-5-chloro-3-iodopyridine
2-Amino-5-chloro-3-iodopyridine
Vzorec: C₅H₄ClIN₂
Bod tání: 85…87 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07644578
CAS číslo: 211308-81-5