Tisk…
5-Chloro-6-hydroxynicotinaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR110376-1G OR110376-100MG
APOSOR110376-1GEA 2400 CZK
APOSOR110376-1G APOSOR110376-100MG
5-Chloro-6-hydroxynicotinaldehyde
5-Chloro-6-hydroxynicotinaldehyde
Vzorec: C₆H₄ClNO₂
MW: 157,56 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04972384
CAS číslo: 627501-18-2