Tisk…
5-Methoxy-1H-indazole
Dodavatel: Apollo Scientific
OR110371-1G OR110371-250MG
APOSOR110371-1GEA 3410 CZK
APOSOR110371-1G APOSOR110371-250MG
5-Methoxy-1H-indazole
5-Methoxy-1H-indazole
Vzorec: C₈H₈N₂O
MW: 148,1600 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07781657
CAS číslo: 94444-96-9