Tisk…
Pyrazine-2-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Pyrazinecarboxylic acid, 2-Pyrazinecarboxylic Acid
OR11036-500G
APOSOR11036-500GEA 2070 CZK
APOSOR11036-500G
Pyrazine-2-carboxylic acid
Pyrazine-2-carboxylic acid
Vzorec: C₅H₄N₂O₂
MW: 124,1 g/mol
Bod tání: 222…225 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006130
CAS číslo: 98-97-5
EINECS: 202-718-1