1,4,6-Trimethyl-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR110357-10G
OR110357-1G
OR110357-5G
APOSOR110357-10GEA
16200
CZK
APOSOR110357-10G
APOSOR110357-1G
APOSOR110357-5G
1,4,6-Trimethyl-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile
1,4,6-Trimethyl-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile
Vzorec:
C₉H₁₀N₂O MW: 162,19 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00829059 CAS číslo: 64038-03-5 |