Tisk…
Ethyl (6-chloroimidazo[1,2-a]pyrid-2-yl)acetate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR110350-1G OR110350-5G
APOSOR110350-1GEA 3810 CZK
APOSOR110350-1G APOSOR110350-5G
Ethyl (6-chloroimidazo[1,2-a]pyrid-2-yl)acetate
Ethyl (6-chloroimidazo[1,2-a]pyrid-2-yl)acetate
Vzorec: C₁₁H₁₁ClN₂O₂
MW: 238,68 g/mol
Bod tání: 56…59 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10699212
CAS číslo: 59128-02-8