Tisk…
2-Chloropyrazine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Chloropyrazine
OR11035-100G OR11035-25G OR11035-1KG
APOSOR11035-100GEA 1240 CZK
APOSOR11035-100G APOSOR11035-25G APOSOR11035-1KG
2-Chloropyrazine 98%
2-Chloropyrazine
Vzorec: C₄H₃ClN₂
MW: 114,53 g/mol
Bod varu: 153…154 °C
Hustota: 1,283 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 57 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006124
CAS číslo: 14508-49-7
EINECS: 238-517-0
UN: 1993
ADR: 3,III