Tisk…
2,6-Dichloropyrazine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR11034-100G OR11034-250G OR11034-25G
APOSOR11034-100GEA 744 CZK
APOSOR11034-100G APOSOR11034-250G APOSOR11034-25G
2,6-Dichloropyrazine 98%
2,6-Dichloropyrazine
Vzorec: C₄H₂Cl₂N₂
Bod tání: 53…56 °C
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006125
CAS číslo: 4774-14-5
EINECS: 225-316-8