Tisk…
Potassium-tert-butoxide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Terc-butanolát draselný
OR11033-100G OR11033-500G OR11033-1KG
APOSOR11033-100GEA 2900 CZK
APOSOR11033-100G APOSOR11033-500G APOSOR11033-1KG
Potassium-tert-butoxide 97%
Potassium-tert-butoxide
Vzorec: C₄H₉KO
MW: 112.21
Bod tání: 255 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012162
CAS číslo: 865-47-4
EINECS: 212-740-3
UN: 3206
ADR: 4.2+8 II