Tisk…
2-Hydrazino-5-nitropyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Hydrazinyl-5-nitropyridine
OR110327-1G OR110327-5G
APOSOR110327-1GEA 992 CZK
APOSOR110327-1G APOSOR110327-5G
2-Hydrazino-5-nitropyridine
2-Hydrazino-5-nitropyridine
Vzorec: C₅H₆N₄O₂
MW: 154,13 g/mol
Bod tání: 209…210 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00118332
CAS číslo: 6343-98-2