3-Nitrobenzhydrazide
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3-Nitrobenzoic hydrazide
OR110308-25G
OR110308-100G
APOSOR110308-25GEA
2440
CZK
APOSOR110308-25G
APOSOR110308-100G
3-Nitrobenzhydrazide
3-Nitrobenzhydrazide
Vzorec:
C₇H₇N₃O₃ MW: 181,15 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00017059 CAS číslo: 618-94-0 |
Learn more
![](/m-cz.vwr.com/cs_CZ/images/about_vwr_275x315.jpg)