Tisk…
1,3-Benzothiazole-2-carbohydrazide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR110285-10G OR110285-1G OR110285-5G
APOSOR110285-10GEA 10750 CZK
APOSOR110285-10G APOSOR110285-1G APOSOR110285-5G
1,3-Benzothiazole-2-carbohydrazide
1,3-Benzothiazole-2-carbohydrazide
Vzorec: C₈H₇N₃OS
Bod tání: 179 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD02713577
CAS číslo: 28891-34-1