Tisk…

3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-6-carbaldehyde

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR110284-1G OR110284-250MG
APOSOR110284-1GEA 13490 CZK
APOSOR110284-1G APOSOR110284-250MG
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-6-carbaldehyde
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-6-carbaldehyde
Vzorec: C₈H₅BrN₂O
MW: 225,05 g/mol
Bod tání: 207…210 °C (subl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD14583145
CAS číslo: 1004550-20-2

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR