Tisk…
3-Bromo-6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR110278-1G OR110278-5G
APOSOR110278-1GEA 7870 CZK
APOSOR110278-1G APOSOR110278-5G
3-Bromo-6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine
3-Bromo-6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine
Vzorec: C₇H₄BrClN₂
Bod tání: 105…107 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08667858
CAS číslo: 886371-28-4