Tisk…
Methyl-2-aminonicotinate
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 2-aminonicotinate
OR110267-100G
APOSOR110267-100GEA 4070 CZK
APOSOR110267-100G
Methyl-2-aminonicotinate
Methyl-2-aminonicotinate
Vzorec: C₇H₈N₂O₂
MW: 152,15 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00128872
CAS číslo: 14667-47-1